Merck
Z567167
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow缶/ドラムアダプター
57 mm buttress thread to 2 in. NPT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,700
¥4,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
¥4,700
Check Cart for Availability
詳細
Adapts equipment with standard tapered 2 inch NPT thread such as VerSA-Flow dispensers, pumps, faucets and other hardware to plastic or composite drums with 57 mm Buttress threads.
High density polyethylene construction.
法的情報
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)