Merck
Z566586
Sigma-Aldrich
Aldrich®研究室用ガラス器具キット
joint: threaded 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥172,000
¥172,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥172,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥172,000
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: threaded19/22
詳細
grease-free
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
構成内容:
蒸留カラム
ウエスト冷却器
分液漏斗、125 mL
ブリードチューブ
ゴム製温度計ホルダー
温度計アダプター
丸底フラスコ、25 mL
丸底フラスコ、50 mL
丸底フラスコ、100 mL
丸底フラスコ、250 mL
丸底フラスコ、500 mL
三方アダプター、すりガラスジョイント3個
真空アダプター
クライゼンアダプター
ガラスストッパー
キットの特長は、グリースレス、真空気密、ネジ式標準先細りジョイントです。 接続ナットによりジョイントクリップが不要になり、捻るだけでジョイントが緩むので安全に分解できます。このガラス器具は通常の標準先細りジョイントに適合します。発泡体を裏張りしたプラスチック製保存ケースに入れて提供されます。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)