Merck
Z566497
ECO漏斗システム
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
別名:
ECO Funnel, Funnel System
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,060
¥42,060
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,060
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥42,060
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
キャップ直径
4 in.
キャパシティ
4 L
詳細
構成内容:
  • 4インチ漏斗、キャップ、38-430
  • 4L LDPE容器
  • 二次容器
  • ベース
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1