物質
stainless steel
特徴
30 kg (maximum static load)
メーカー/製品名
BRAND
プラットフォーム高
7.5-40.0 cm
プラットフォームL × W
16 cm × 13 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この支持ジャッキは耐食性304ステンレススチールだけでできています。PTFEローターを用いたステンレスリフトのメカニズムの採用により、腐食条件下でも耐用年数が長くなりました。オートクレーブ可、殺菌剤に耐性があります。
様々なサイズ・耐重量のジャッキが用意されていますので、ミニフラスコ、ジャー、カラム、大型バス、マグネティックスターラー、ヒーターなどの支持に使用できます。構造が頑丈なので、大型サイズの場合も安定性に優れています。ドラフト、溶液バス、海洋や産業研究所、生物学研究室などの多様な環境で一般的に使用されており、高度に磨かれた仕上がり、オートクレーブ可能、殺菌剤耐性がクロスコンタミネーションリスクの軽減に役だっています。
Maxi-Liftステンレススチール製支持ジャッキの最高時の高さは、従来の支持ジャッキよりも約30%高いため、特別な用途に使用できます。
様々なサイズ・耐重量のジャッキが用意されていますので、ミニフラスコ、ジャー、カラム、大型バス、マグネティックスターラー、ヒーターなどの支持に使用できます。構造が頑丈なので、大型サイズの場合も安定性に優れています。ドラフト、溶液バス、海洋や産業研究所、生物学研究室などの多様な環境で一般的に使用されており、高度に磨かれた仕上がり、オートクレーブ可能、殺菌剤耐性がクロスコンタミネーションリスクの軽減に役だっています。
Maxi-Liftステンレススチール製支持ジャッキの最高時の高さは、従来の支持ジャッキよりも約30%高いため、特別な用途に使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)