Merck
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,760
¥41,760
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,760
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
¥41,760
Check Cart for Availability
物質
anodized aluminum
メーカー/製品名
Grauer
プラットフォームサイズ
7.5 cm × 7.5 cm
詳細
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Swiss Boy lab jacks load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Z635332
Swiss Boy lab jacks