Merck
Z565830
Support jack
platform L × W 20 cm × 20 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,500
¥56,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
¥56,500
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
特徴
30 kg (maximum static load)
プラットフォーム高
6.0-27.5 cm
プラットフォームL × W
20 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この支持ジャッキは耐食性304ステンレススチールだけでできています。PTFEローターを用いたステンレスリフトのメカニズムの採用により、腐食条件下でも耐用年数が長くなりました。オートクレーブ可、殺菌剤に耐性があります。
様々なサイズ・耐重量のジャッキが用意されていますので、ミニフラスコ、ジャー、カラム、大型バス、マグネティックスターラー、ヒーターなどの支持に使用できます。構造が頑丈なので、大型サイズの場合も安定性に優れています。ドラフト、溶液バス、海洋や産業研究所、生物学研究室などの多様な環境で一般的に使用されており、高度に磨かれた仕上がり、オートクレーブ可能、殺菌剤耐性がクロスコンタミネーションリスクの軽減に役だっています。
Maxi-Liftステンレススチール製支持ジャッキの最高時の高さは、従来の支持ジャッキよりも約30%高いため、特別な用途に使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Swiss Boy lab jacks load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Z635332
Swiss Boy lab jacks
Swiss Boy lab jacks load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Z635545
Swiss Boy lab jacks