¥575,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
316L stainless steel diaphragm (PTFE-lined)
Monel® nozzle
詳細
Captured vent
PTCFE seat and Viton® seals
delivery pressure measuring range
0-80 psig
入口圧力測定範囲
3000 psig
インレットCGA
660
出口NPTM
1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monel®レギュレーターの構成内容とクロスパージアセンブリーとの適切なパージングとのコンビネーションによって、これらのユニットは、塩化水素、塩素、フッ化水素、臭化水素、シリコン四フッ化物などのガスを形成する強酸による攻撃に対して実質的に不浸透性を示します。クロスパージアセンブリーにより、シリンダー交換時の毒性および炎症性ガスの漏れが減り、パージングシステムを乾いた不活性ガスでガス加水分解による腐食を防いでいます。
仕様
クロスパージ法については、Technical Information Bulletin No. AL-202をご覧ください。テクニカルインフォメーション<">AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation</>をご覧ください。
仕様
- 一段式
- 無電解ニッケルめっき本体
- ステンレススチールダイヤフラム
- 316 Lステンレススチール製クロスパージ、色分けされた1/4回転バルブと1/4インチのNPTMアウトレット付き
クロスパージ法については、Technical Information Bulletin No. AL-202をご覧ください。テクニカルインフォメーション<">AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation</>をご覧ください。
その他情報
テクニカルインフォメーションAL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operationをご覧ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ