Merck
Z561304
Thermco® PTFEコート安全温度計
temperature -30-120 °F
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,260
¥15,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,260
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
¥15,260
Check Cart for Availability
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °F
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-30-120 °F
L
305 mm
浸漬深度
76 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)