Merck
Z676411
Double-Safe PTFEコート温度計
greener alternative
L 200 mm, temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,423
¥5,423
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,423
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
¥5,423
Check Cart for Availability
特徴
immersion level 50 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60400-0100
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
温度測定範囲
-10-150 °C
L
200 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本製品は、黒色のEnviro-Safe液と黄色の背景となる無鉛ガラスを用いた、PTFE被覆の読み取りやすい温度計です。破損時には、ガラスと液体による汚染を防ぎます。米国の多くの州やほとんどのヨーロッパ諸国で禁止(または部分的に禁止)されている水銀温度計の代替品として最適です。
  • 破損時は、PTFE被覆が液体とガラスを封じ込め
  • 無毒、無害の生分解性黒色Enviro-Safe液
  • NISTおよびDKDによる精度の報告書付き
  • 無鉛ガラスとリサイクル可能な包装
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
法的情報
Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3