Merck
Z558117
Bruker分光計用スピナータービン
room temperature, diam. 5 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥34,740
¥34,740
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥34,740
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥34,740
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Wilmad STB-5/WG-AH0130
直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
周囲温度+40°Cで可能な限られたVT操作
Fiberglass turbines are made from high density GFK fiberglass and incorporate a single O-ring imbedded at the turbine top to hold the sample tube firmly into place. The PET spinner turbine for Bruker spectrometers incorporates two O-rings for ease of use and snug fit on the sample tube. The Bruker PET spinner turbine is recommended for 500 and 600 MHz NMR spectrometers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)