Merck
NOR5X3INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Varian
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,170
¥12,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,170
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥12,170
Check Cart for Availability
物質
(acetal homopolymer resin)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Norell 5X3INS-V
NMR管サイズ
3 mm , into 5 mm Varian
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)