Merck
Z554871
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSA漏斗トップ
for 140mL and 350mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,670
¥9,670
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,670
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥9,670
出荷予定日2025年5月25日
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)