Merck
Z516856
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 100 mL, Joints: ST/NS 24/40 (2)
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥17,500
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
ジョイント
Joints: ST/NS24/40 (2)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)