Merck
Z553875
Sigma-Aldrich
Aldrich®SafetyBarb®ホースコネクター付き安全バブラー
capacity 15 mL , fill mark
別名:
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,100
¥40,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥40,100
Check Cart for Availability
キャパシティ
15 mL , fill mark
関連するカテゴリー
詳細
内蔵のフラッシュアレスターバルブが逆流を防ぎます。交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)