Merck
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥504,200
¥504,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥504,200
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.79
¥504,200
Check Cart for Availability
AC/DC入力
110 V (AC)
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Chemat KW-4AH-115
Chemat
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
120-660 °F, resolution: 1 °C
パラメーター
50-350 °C temp. range
W × L
6 in. × 6 in.
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)