Merck
Z551260
IKA® Lab Dis マグネチックスターラー
115V
別名:
マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
100 - 240 V AC, US 2-pin plug
物質
polyester plate
特徴
CSA approved
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3907500
パラメーター
15-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
H × W × D
12 mm × 114 mm × 161 mm
プレート直径
100 mm
white
関連するカテゴリー
詳細
IKA® Lab Disc Stirrer
Ultra-flat compact magnetic stirrer, guaranteed with modern magnet coil technology. Wear-free drive with no moving parts. To ensure better mixing, the lab disc can reverse direction of rotation automatically every 30 seconds.
  • High IP protection class (IP 65)
  • Set-up plate and casing made from chemically resistant materials
  • Slip-proof, safe stand
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)