Merck
Z549061
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,000
¥26,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥26,000
Check Cart for Availability
ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter greatly lower carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser.
アプリケーション
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter are ideal for use with solvents that foam excessively during rotary evaporation. Inner vapor tube is sealed to the top of trap to prevent foam entry into condenser.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)