Merck
Z538833
Sigma-Aldrich
Solvent reservoirs for EZSafe® assemblies
capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless
glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Columns can accommodate all reservoir sizes. GL-45 connector for attachment to column is sold separately.
法的情報
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)