Merck
Z531898
Sigma-Aldrich
Tubing adapter with Torion connection and stopcock
O.D. 5/16 in., PTFE stopcock, male joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,500
¥42,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥42,500
Check Cart for Availability
物質
PTFE stopcock
ジョイント
male joint: ST/NS29/32
外径
5/16 in.
7.9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PTFE栓は安全性を高めるためにねじ込み式となっており、3/16インチのチューブ接続部には2 mm、5/16インチと1/2インチには4 mmの孔になっています。外径5/16インチ製品は#8 Torionに、外径1/2インチ製品は#14 Torionにフィットします。
法的情報
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)