Merck
Z530921
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,800
¥36,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥36,800
Check Cart for Availability
ジョイント
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
その他情報
Picture is an example of male and female joint style.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)