Merck
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,300
¥54,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥54,300
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS29/32
栓サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)