Merck
Z530808
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top male joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ジョイント
male joint: ST/NS bottom24/40
male joint: ST/NS top24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
その他情報
Picture is an example of male and female joint style.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)