スキップする
F8517
Flow adapter for Luer lock LC columns
column I.D. 2.5 cm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥49,400
この商品について
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
¥49,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Flow adapters consist of 1/16 in. O.D. FEP tubing, a polyacetal body, a Viton® O-ring seal and a 20 μm porosity HDPE bed support. One replacement bed support is supplied with each flow adapter. One adapter can be combined with a standard Luer Lock, non-jacketed column to make a column with an adjustable bed volume.
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F9017
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
1.0 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)