詳細
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
Features:
- Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
- Compact size with ample space for lattice clamps
- High-vacuum PTFE valves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック