Merck
Z530468
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head
Joints: ST/NS 24/40 (3), thermometer joint: ST/NS 10/30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
浸漬深度
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Claisen adapter with a thermometer joint. Male side-arm drip-tip joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC