Merck
Z529370
Shigemi 5mm シンメトリカルNMRマイクロチューブアセンブリー
matched with CDCl3, microtube cap
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Shigemi NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,155
¥3,155
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,155
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥3,155
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Shigemi CMSCAP
パラメーター
900 MHz frequency
外部サンプル管L × 外径
180.0 mm × 4.965 mm
チューブインサートL × 外径
190.0 mm × 4.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Shigemi NMR microtubes offer high precision quality in NMR spectroscopy. The NMR microtubes are made out of a special type of hard glass wtih excellent chemical durability, and are magnetic susceptibility matched to each of the solvents they are identified with.
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
  • Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
  • The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
  • Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
  • Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)