Merck
Z528757
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 51 cm × 28 cm × 9 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,320
¥17,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,320
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
¥17,320
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H16767-0000
バスケットL × W × H
51 cm × 28 cm × 9 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)