Merck
Z324124
BRAND® drain rack, 72 pegs
polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,030
¥74,030
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,030
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
¥74,030
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
詳細
supplied complete with drain tubing and wall mounting accessories.
特徴
Holds up to 72 cylinders (<250 mL)/ beakers (<1000 mL)
メーカー/製品名
BRAND 95105
W × H
450 mm × 630 mm
ペグ直径× L
16 mm × 120 mm
詳細
Integrated wide draining trough. Pegs can be inserted as required. Peg holes are closed at the back, preventing leakage towards the wall. Supplied complete with drain tubing and accessories for wall-mounting.
その他情報
BR95105 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)