Merck
Z524816
大容量StirMantles
for flask size, 12 L, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
製品Z524816は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CE compliant: no
for flask size 12 L
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Glas-Col 100D EMS117
利用可能性
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
パラメーター
100-1850 rpm speed
消費電力
650 W (2 outlets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has the power to mix volumes up to 72 L with a magnetic stir bar, eliminating the need for an overhead stirrer. Ideal for continuous distillations. Supporting feet allow bench clearance, and maintain even air flow.
Order a temperature controller separately.
  • Variable-speed stir control
  • 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)