Merck
Z513350
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥9,413
¥9,413
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥9,413
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥9,413
Check Cart for Availability
物質
nickel-stainless steel
包装
pkg of 6 ea
L
12 in. (305 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Micro spatulas flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
Z513334
Micro spatulas
Lab spoons stainless steel, L 7 1/2 in.
Sigma-Aldrich
Z511455
Lab spoons
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.