Merck
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥10,520
¥10,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥10,520
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥10,520
Check Cart for Availability
物質
nickel-stainless steel (plastic handle)
包装
pkg of 12 ea
L
6 1/2 in. (165 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3