Merck
Z509361
Sigma-Aldrich
秤量漏斗
size XL, anti-static PP
別名:
Measuring funnel, Scale funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥13,200
¥13,200
出荷可能日2025年4月25日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥13,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.71
¥13,200
出荷可能日2025年4月25日詳細
物質
anti-static PP
サイズ
XL
包装
pkg of 10 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バランスよく置きます―転がったり、こぼれたりしないように!
  • メスフラスコ、マイクロチューブまたは首の細い容器にフィットし、こぼさずに移せるようデザインされた注ぎ口です
  • 残余のサンプルもリンスすることができ 100%の移動を保証します。
  • 危険な物質の安全な取り扱いに適しています。
  • 5 つのサイズがあります:極小、小、中、大、極大
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)