Merck
Z509264
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 180 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥22,480
¥22,480
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥22,480
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥22,480
Check Cart for Availability
物質
concave
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径
180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
縁を火炎研磨した、凹形の透明焼き鈍しソーダ石灰ガラス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)