Merck
Z407259
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
tank lid
別名:
Cylindrical TLC Tank
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,220
¥6,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,220
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
¥6,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
質問
  1. What is the product number for purchasing the tank lid separately for the Aldrich® TLC developing tank - cylindrical?
    1 回答
    1. The developing tanks come with the lids and are available in two separate sizes:
      1. Z243906 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
      2. Z243914 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
      To purchase the tank lid by itself, it would be product Z407259.