Merck
Z508551
Sigma-Aldrich
Ace 攪拌棒(polished)
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,610
¥13,610
出荷予定日2025年4月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,610
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥13,610
出荷予定日2025年4月28日
物質
glass
特徴
for flask size 12 ‑ 22 L
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8075-24
直径× L
10 mm × 690 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)