Merck
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,949
¥6,949
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,949
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥6,949
Check Cart for Availability
物質
glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Holed cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 9470-43
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
<ST/>14/10ネジ式ジョイントがあり、側面が改良されているため、簡単に洗浄や材料採取が行えます。穴付きキャップ、PTFE表面のシリコーンセプタム、FETFE® O-リングが付属しています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)