Merck
Z504912
エースO-リング、FETFE®
I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥6,846
¥6,846
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥6,846
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥6,846
Check Cart for Availability
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 7855726
内径
18.7 mm
壁サイズ
2.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)