Merck
Z422916
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel assemblies with removable fritted disc
funnel capacity 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.24
¥126,000
Check Cart for Availability
物質
glass
メーカー/製品名
Aldrich
漏斗容量
500 mL
ポアサイズ
coarse
キャパシティ
500 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pressure or vacuum can be applied alternately or simultaneously for fast filtration or drying. Unique design allows the fritted disc to be removed and replaced. The bottom support is all PTFE and has a vent. A port is supplied on the top cap for an optional adjustable pressure relief valve. Large top and bottom openings are 85 mm I.D. allowing easy access to funnel contents. Complete assembly includes top cap, funnel, coarse frit, 90 mm base assembly, and 2 L bottle with GL 45 thread.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
質問
  1. Hi, This set-up seems exactIy what I'm looking for but can't seem to find the pressure rating. What pressure can be applied to this? Best regards, Carl
    1 回答
    1. Max pressure is 15psi.