Merck
Z414174
Sigma-Aldrich
Aldrich® デュアルアクションNMRチューブクリーナー
three position, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥125,300
¥125,300
単価¥179,000割引30%
出荷予定日2025年4月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥125,300
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
SB.32
¥125,300
単価¥179,000割引30%
出荷予定日2025年4月01日
ジョイント
joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • チュ-ブの内部と外部を同時に洗浄
  • チュ-ブの不測の破損を防ぐ特別のデザイン
  • オプションの1,000 mLリザ-バ-フラスコ
  • 高効率の溶媒噴流により洗浄力が改善され、溶媒使用量を低減
  • 7または8インチ長、5 mm NMRチュ-ブ用
ろ過用ナスフラスコは別売りです。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)