Merck
Z414182
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 24/40
別名:
filter flasks, filtering flask, filtering flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,130
¥25,130
単価¥35,900割引30%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,130
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥25,130
単価¥35,900割引30%
出荷予定日2025年4月02日
物質
glass (Clear)
pear-shaped flask
ジョイント
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,000 mL reservoir flasks with hose barb.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)