Merck
Z408719
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 70-100 μm (B)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,093
¥5,093
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,093
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥5,093
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Ace Glass 943522
外径 × L
7 mm × 135 mm
ポアサイズ
70-100 μm porosity (B)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)