Merck
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,260
¥10,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,260
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
¥10,260
Check Cart for Availability
物質
PTFE
メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • グリースフリーのPTFE製栓
  • 温度範囲:-18~60°C
  • 流路断面サイズ:0~5 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)