Merck
Z404020
IKA® EUROSTAR POWER control-visc stirrers
digital laboratory stirrer, for tasks up to the high viscosity range, 230V, 1/cs
別名:
ミキサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
製品Z404020は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
AC/DC入力
230 V AC
調節可能チャックサイズ
0.5‑10 mm
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
case of 1 ×
メーカー/製品名
IKA 2600000
パラメーター
max. torque (60 Ncm)
50-2000 rpm speed
H × W × D
205 mm × 80 mm × 190 mm
重量
3.8 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA® EUROSTAR Power Control-Visc Stirrer
Premium quality variable speed electric motors have extra torque for stirring high-viscosity materials, up to 40 L (in terms of H2O). Note: Order stirring shafts separately. Same features as EUROSTAR power basic, additionally: Iabworldsoft software is available to allow speed and torque parameters to be controlled, regulated and documented via a PC.
  • Powerful, digital laboratory stirrer for tasks up to the - high viscosity - range
  • Digital speed/torque display
  • Viscosity max.: 50,000 cps
  • Digital display presents rated - / actual speed
  • Integrated torque trend display for viscosity control
  • Analog interface for recording speed and torque
  • RS 232 interface
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)