Merck
Z320056
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
別名:
QC13/7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
メーカー/製品名
Quickfit
利用可能性
not available in USA and Canada
フィッティング
13 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)