Merck
Z312231
Gerhardt® STL56 warm air glassware dryers
AC/DC input 240 V AC, European 2-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
CE Compliant
特徴
Power: 900 W heater
メーカー/製品名
Gerhardt
利用可能性
not available in USA and Canada
W × D × H
380 mm × 380 mm × 1150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
管状の支柱が上方に暖気を吹きつけ、ラボのガラス器具を迅速に乾燥させます。中央の円柱の周りに白色プラスチックコートの側方乾燥管56本(直径16 mm 24本、直径11 mm 32本)があります。電気ヒーターとファンにより、フィルターを通った熱気または冷気が、円柱の上方に送られ管の外に吹き出します。ドライヤー使用時のガラス器具の最高温度は、約50°Cです。
ヒーターの上端には高くなった縁があり、後方の排水管による復水/滴下トレイとして機能します。正面のパネルには、電源および加熱インジケーターランプ、電源スイッチ、熱気または冷気用のトグルスイッチ、タイマーがあります。
Supplied with Euro 2-pin plug.
法的情報
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1