Z310816
1 of 10
Z326534
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
BR36401
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
Supelco
29441-U
認証済みガラス製インサート、12 x 32 mm、広口バイアル用
Sigma-Aldrich
Z280348
PVC laboratory tubing
BR36402
BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
30226-U
Supel™-不活性多層ホイル
26256
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
30274-U
テドラー®ガスサンプリングバッグ
BR36408
borosilicate glass
joint ST/NS neck7/16
Class A
class A
pkg of 5 ea
Poulton & Graf
not available in USA and Canada
3 mL, accuracy: ±0.025 mL
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.