Merck
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
別名:
CX7/02/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit CX 7/02/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
L
250 mm
表面積
130 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited