Merck
Z309176
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 100 mL
別名:
EX5/63
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
製品Z309176は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Quickfit EX5/63
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi, may I know what is the top and bottom socket size for this item?
    1 回答
    1. The bottom cone size is 24/29 and the top socket size is 40/38.