Merck
Z309079
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 29/32, parallel socket joint: 14/23, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
別名:
MAF4/41
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品Z309079は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
ラベル
C
ジョイント
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS29/32
parallel socket joint: 14/23
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Quickfit MAF 4/41
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)