Merck
Z304107
Quickfit® Vigreux column
L 600 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
FC3/23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit FC 3/23
利用可能性
not available in USA and Canada
L
600 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Indentations arranged in sets of eight with four being horizontal and four sloping at 45°, promoting redistribution of liquid from walls to center of column for greater efficiency.
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)